¿Quiere conectarse de nuevo?
Desiccator cabinets, with gas ports, dry-keeper™
Proveedor: Bel-Art Products
Dry-Keeper™
Compact clear polystyrene desiccators, up to 5 units can be safely stacked for maximum use of laboratory bench space.
Clear Polystyrene
Compact desiccators, up to 5 units can be safely stacked for maximum use of laboratory bench space.
  • Pull down door slides out of the way into a compartment beneath the cabinet
  • Rear mounted gas ports are tapered to accept tubing with 6,3 to 9,5 mm
  • Gas ports can be closed to use desiccator with standard desiccant cartridges
  • Pull down door slides out of the way into a compartment beneath the cabinet
  • Rear mounted gas ports are tapered to accept tubing with 6,3 to 9,5 mm
  • Gas ports can be closed to use desiccator with standard desiccant cartridges
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción con An×F×Al ext. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Desecador, poliestireno transparente, 4 l 1 cámara, con 2 puertos para gases 210×270×170 mm 1 BELAH420530002
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR