¿Quiere conectarse de nuevo?
Dry ice maker JR, Frigimat®
Proveedor: Bel-Art
Frigimat®
Frigimat® dry ice makers produces ice flakes or snow form, which is used to pack irregular shaped items. A brass nozzle screws on the LCO₂ cylinder is equipped with dip tube. When the cylinder valve is opened about 3/4 turn, LCO₂ expands into the bag to create dry ice snow.
  • Everytime valve is closed to remove the ice flakes
  • Bag holds 0,77 kg of ice flakes
Shipping weight: 0,54 kg
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Máquina de hielo seco Junior, con conexión a una botella de CO2 con tubo sifónico para obtener hielo seco cuando sea necesario, enchufe UE 1 BELAF388860002
Junior dry ice maker, to connect to a CO2 cylinder with siphon tube to make dry ice as needed, Japan-plug 1 BELAF388860003
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Bolsas extra para máquina de hielo seco 3 BELAF388860001
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.