Cámaras para el crecimiento de cultivos vegetales, serie KBWF
Proveedor: Binder
BIND9020-0337EA 28920 EUR
BIND9020-0337 BIND9020-0336
Cámaras para el crecimiento de cultivos vegetales, serie KBWF
Cámaras de ensayos Cámaras de crecimiento de cultivos vegetales
Las cámaras de crecimiento de plantas de la serie KBWF son unidades precisas para el cultivo de plantas en las condiciones de trabajo más actualizadas con condiciones climáticas óptimas. Proporcionan una simulación perfecta de una amplia gama de entornos de cultivo, la interacción perfecta entre calor o frío, humedad y luz. El diseño incluye casetes de luz diurna de posición variable con cinco tubos de luminiscencia de luz diurna cada uno. Autoevaluación de las unidades para un análisis integral del estado.
  • Intervalo de humedad - sin luz: 10 - 80% de HR; con luz: 10 - 75% de HR
  • Refrigerante ecológico R 134a
  • Se pueden utilizar con agua corriente con BINDER PURE AQUA SERVICE, un sistema de purificación de agua flexible (opcional) o agua ultra pura desmineralizada, desionizada y destilada.
  • Sistema de humidificación y deshumidificación con control electrónico y sensor de humedad capacitivo
  • Interfaz RS422 para software de comunicaciones APT-COM™ estándar
The electronically controlled APT.line™ preheating chamber technology ensures precise and constant control for any climatic conditions. Models have adjustable fan speed, an inner glass door, access port with silicone plug Ø 30 mm on the left hand side. The considerable variety of programming capabilities means that all parameters for natural conditions, such as temperature, humidity, and light, can be simulated perfectly. Units feature an independent adjustable temperature safety device class 3.1 with a visual and audible alarm, which saves the samples and the incubator and a colour screen controller with 25 storable programs each with 100 sections for a maximum of 500 program segments. Integrated electronic chart recorder with a variety of options for graphic display of process parameters and a real time clock.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have a tight-sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Información de suministro: Se suministra con dos soportes de acero inoxidable perforados y certificado de pruebas de Binder. Posibilidad de calibración y validaciones; si desea más detalles técnicos, visite www.vwr.com o póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor.