Gafas, uvex 9405
Proveedor: Uvex
uvex 9405
111-2613EA 11.65 EUR
111-2613
Gafas, uvex 9405
Gafas /Googles
Las gafas grandes son adecuadas para utilizarlas con gafas graduadas y medias máscaras filtrantes.
  • Las suaves almohadillas para la cara y la nariz garantizan un ajuste cómodo
  • La parte superior esmerilada protege del reflejo de la luz
  • Fácil ajuste de la diadema
Certificaciones: EN 166, EN 170