Incubador de CO₂, Midi 40
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
390-0456EA 5850 EUR
390-0456
Incubador de CO₂, Midi 40
Incubadoras Incubadores de CO₂
El incubador MIDI 40 de CO₂ está diseñado especialmente para aquellos que requieren un espacio de trabajo compacto para cantidades pequeñas, realización de aplicaciones personalizadas, o tienen un espacio de trabajo limitado. La unidad tiene el mismo rendimiento y capacidades que un incubador de gran tamaño y es una buena solución para evitar el uso compartido de ambientes que son una fuente de contaminación potencial a través de manipulación innecesaria de muestras y repetidas aperturas de las puertas.
  • Espacio dedicado del incubador para evitar la contaminación cruzada
  • Depósito de agua extraíble para generar valores de hasta 95% de HR con tiempos de recuperación cortos que promueven el cultivo celular óptimo
  • Distribución uniforme del calor a todos los lados de la cámara para un control del calor de alta eficiencia
  • Salida de señal RS485 Estándar
La puerta interior de vidrio se calienta para evitar la condensación. Una junta de silicona no-porosa mantiene la integridad de la cámara. Unidad apilable, debido a su cabina reforzada. La unidad tiene una cabina de acero y sin soldaduras para una fácil limpieza. Microprocesador IntrLogic™ II avanzado: pantalla digital con brillo y pantalla táctil e intuitiva para facilitar el ajuste de temperatura, CO₂ y alarma, con clave de acceso para evitar cambios no autorizados de los parámetros de funcionamiento. Alarma acústica y visual. Control de las emisiones de CO₂ precisa y fiable, con sensor de conductividad térmica exacta.
Información de suministro: se suministra con cuatro estantes de acero inoxidable perforados.