Bolígrafo contador electrónico de colonias para recuentos rápidos y precisos. Bajo consumo energético: hasta 1.000.000 de recuentos antes de tener que cambiar la batería. Este bolígrafo contador electrónico es perfecto para garantizar recuentos precisos al tiempo que ahorra dinero. Su forma ligera y ergonómica permite un manejo fácil también con mucha carga de trabajo. Este bolígrafo contador de colonias puede reiniciarse en cualquier momento pulsando el botón de reinicio o apagándolo. Cuando se haya finalizado el recuento, puede utilizarse el bolígrafo para anotar los recuentos. Una forma económica de prevenir la omisión o el doble recuento de colonias.
- Pantalla digital de 4 dígitos
- Alarma acústica que avisa del final del recuento
- Botón de reinicio
- Ligero y ergonómico
Ensuring precise counts, the colony counting pen can be reset at any time by pressing the white button or turning off the pen.