Esta buscando: Estándar Redox/ORP
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: 465 mV (25°C), ±5 mV
Proveedor: Merck
Descripción: Iron(II) ethylenediammonium sulfate CertiPUR®, secondary reference material for redox titration, Glass bottle
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Avantor offers a wide range of REDOX (ORP) standards, which are produced from high quality reagents.These reference materials can be used as control s...
Proveedor: Hach
Descripción: ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
Numero del catalogo: (HACHLZW9400.99)
Proveedor: Hach
Descripción: SensION+, standard redox solution, 220 mV
UOM: 1 * 250 mL
Numero del catalogo: (HAMI238322)
Proveedor: HAMILTON BONADUZ
Descripción: 475±5 mV ORP buffer
UOM: 1 * 250 mL
Numero del catalogo: (HACH2316949)
Proveedor: Hach
Descripción: ZoBell's standard solution
UOM: 1 * 500 mL
Numero del catalogo: (662-8251)
Proveedor: WTW
Descripción: ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Proveedor: REAGECON
Descripción: The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: 300 mV standard
Proveedor: SI Analytics
Descripción: ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom