¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Soluciones de almacenamiento para electrodos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/78/18945178.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (705-1030)
Proveedor:  Hach
Descripción:   Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM:  1 * 500 ml
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   Electrode storage solution for ammonia ion selective electrode, 475 ml bottle, Orion
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HACH2657364)
Proveedor:  Hach
Descripción:   pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
UOM:  1 * 20 UN
Proveedor:  Hach
Descripción:   The GK ANNEX Maintenance Kit contains all that is needed for regular maintenance of combined pH, glass, and reference electrodes with saturated potass...
UOM:  1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (HACH2541249)
Proveedor:  Hach
Descripción:   For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM:  1 * 500 ml
Proveedor:  Mettler - Toledo
Descripción:   Reactivation solution for regeneration of glass electrodes, treatment time about 1 min., 25 ml
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Numero del catalogo: (662-1548)
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
UOM:  1 * 475 ml
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 10
  1  2  Siguiente