Titanio solución patrón, concentrado, 1000 mg Ti en agua (de (NH₄)₂TiF₆) Titrisol® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
Titrisol®
1.09829.0001EA 104 EUR
1.09829.0001
Titanio solución patrón, concentrado, 1000 mg Ti en agua (de (NH₄)₂TiF₆) Titrisol® patrón para AAS, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de titanio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST