Osmio solución patrón, 1000 mg/L Os en ácido clorhídrico 20% (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42239.AEEA 182 EUR
42239.AE
Osmio solución patrón, 1000 mg/L Os en ácido clorhídrico 20% (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de osmio
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certificaciones: Trazable a NIST