Paladio solución patrón, 1000 mg/L Pd en ácido nítrico dil. (de Pd(NO₃)₂) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Proveedor: Merck
Certipur®
1.70339.0100EA 372 EUR
1.70339.0100
Paladio solución patrón, 1000 mg/L Pd en ácido nítrico dil. (de Pd(NO₃)₂) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de paladio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST