1,2,3,4-Tetracloro-5,5-dimetoxiciclopenta-1,3-dieno para síntesis
Proveedor: Merck
8.14227.0005EA 0 EUR
8.14227.0005
1,2,3,4-Tetracloro-5,5-dimetoxiciclopenta-1,3-dieno para síntesis
1,2,3,4-Tetracloro-5,5-dimetoxiciclopenta-1,3-dieno
Formula: C₇H₆Cl₄O₂
MW: 263,93 g/mol
Número MDL: MFCD00001353
Núm. CAS: 2207-27-4
EINECS: 218-623-3