7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM10007135-250EA
80.3
EUR
CAYM10007135-250
CAYM10007135-50
CAYM10007135-500
CAYM10007135-100
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula:
C₁₀H₉BrO MW: 225,08 g/mol |
Número MDL:
MFCD02179287 Núm. CAS: 32281-97-3 |