Aceite silicona
Proveedor: Hach
HACH126936EA 21.7 EUR
HACH126936
Aceite silicona
Aceite silicona
Multiple uses, including preparation of turbidity sample cells.
Densidad: 0,9…1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132673
Núm. CAS: 68083-14-7