Esta buscando: Archivadores para portaobjetos
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Heavy-duty, two-piece microscope slide boxes are designed to store standard slides for transport.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cajas de portaobjetos para la sujeción de portaobjetos de microscopía estándar.
Numero del catalogo: (631-1066)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Esta cabina, con tapa, puede utilizarse en aplicaciones de citología e histología.
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estas cajas de portaobjetos cuentan con múltiples zonas de etiquetado, y se puede utilizar una tarjeta de índice, ya que la tapa es transparente.
Numero del catalogo: (631-9113)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Esta caja para portaobjetos de microscopio en dos piezas de alta resistencia almacena hasta 100 portaobjetos.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-0742)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Los bastidores de almacenamiento para portaobjetos de microscopía facilitan la organización de las muestras.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-1527)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Caja de diapositivas duradera y apilable para un almacenamiento y transporte seguros de las diapositivas.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-1079)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Esta caja para cinco portaobjetos evita que los objetos se rompan o se peguen. Puede utilizarse para aplicaciones en citología, como los frotis conven...
UOM: 1 * 500 UN
Numero del catalogo: (631-1143)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: Caja de portaobjetos, SlideFile™, amarillo, PS, Número de portaobjetos: 100, An×F×Al: 82×245×82 mm
Proveedor: MARIENFELD
Descripción: Plastic boxes for microscope slides.
Numero del catalogo: (631-0325)
Proveedor: HEATHROW
Descripción: Box with numbered slots for microscopy slides.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HEATHS15979A)
Proveedor: HEATHROW
Descripción: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: KARTELL
Descripción: High impact resistant slide boxes with removable lids.
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: These slide boxes are designed for secure, dust-free storage of specimen slides with metal catch and hinges.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom