Esta buscando: Portas
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (631-1064)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Armario deslizante para el almacenamiento a largo plazo.
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Slide holders designed for applications in clinical cytology.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos organizadores resistentes permiten archivar un gran número de portaobjetos de microscopio.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Archivador de portaobjetos para 20 ó 30 portaobjetos estándar (76×26 mm).
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Flip-top trays designed for the safe storage of up to 20 microscope slides. With or without lid.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Q Path® Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cytocentrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gyn...
Numero del catalogo: (631-1049)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos cajones metálicos son adecuados para el almacenamiento de portaobjetos de microscopio de 50×50 mm u 80×57 mm.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-0823)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Los soportes para portaobjetos de cartón ofrecen una referencia inmediata y una rápida recuperación.
UOM: 1 * 12 UN
Numero del catalogo: (720-0487)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: This drawer is made from heat resistant injection moulded plastic.
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: This rugged tray used as a drain rack can hold up to 200 microscope slides in 100 individually numbered slots. All slides are stored upright for easie...
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
Numero del catalogo: (631-0835)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Slide dispenser, gris, Número de portaobjetos: 72
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (630-2771)
Proveedor: MARIENFELD
Descripción: Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
UOM: 1 * 20 UN
Numero del catalogo: (LEIH3808587E)
Proveedor: LEICA HISTOLOGY
Descripción: This drawer cabinet includes eight drawers and can be stacked for comfortable use.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (MARI6001000)
Proveedor: MARIENFELD
Descripción: Preparation pasteboards with cover and recessed grips.
UOM: 1 * 50 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom