Tapones desechables, uvex x-fit
Proveedor: Uvex
uvex x-fit
111-2345EA 47.5 EUR
111-2345
Tapones desechables, uvex x-fit
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Los tapones desechables para los oídos con forma ergonómica de X-fit se caracterizan por unos niveles muy altos de absorción del sonido, por lo que son aptos para el uso diario en entornos muy ruidosos. Los tapones de espuma de X-fit tienen una superficie sellada para evitar la entrada de cuerpos extraños en el tapón.
  • Espuma suave que ofrece gran comodidad incluso cuando su uso se extiende a largos periodos de uso
  • Forma ergonómica que se adapta a la forma natural del canal auditivo
  • El relieve 'en x' del extremo del tapón facilita la retirada y reduce a la vez la presión en la pared exterior del canal auditivo
  • Inserción y retirada sencillas
  • Para canales auditivos de medianos a largos
  • Color de alta visibilidad para un fácil reconocimiento visual
Relación señal-ruido: 37 dB
Certificaciones: EN 352-2:2002