Estos tapones reutilizables tienen una superficie lisa que repele la suciedad y que puede limpiarse con agua y jabón, manteniendo la comodidad y la seguridad del usuario.
- Preformado: Permite una fácil inserción
- Material suave: Muy cómodo de llevar, incluso durante un uso prolongado
- Diseño único: la combinación de crestas rectas y curvas reduce la transmisión no deseada y mejora la comodidad
- El menor diámetro de las varillas garantiza una comodidad óptima para el usuario
- Estilo de uso flexible con cordón extraíble
- Almacenamiento higiénico en un estuche individual:
Adecuado para su uso en entornos de trabajo sucios.
SNR: 27 dB
Certificaciones: EN 352-2
Precaución: * Talla única.