5PRIME Phase Lock Gel
Proveedor: Quantabio
5PRIME
733-2478EA 197 EUR
733-2478 733-2477
5PRIME Phase Lock Gel
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
5PRIME Phase Lock Gel (PLG) elimina la contaminación proteica de la interfase durante la extracción fenólica y garantiza unos resultados más rápidos con mayor tasa de recuperación. El PLG migra para formar un sellado hermético entre las fases de una extracción acuosa/orgánica durante la centrifugación. La fase orgánica y los materiales de la interfase quedan eficazmente atrapados en la barrera o debajo de ella, lo cual permite decantar o pipetear por completo y fácilmente toda la fase acuosa. Las ventajas son un aumento del rendimiento de hasta un 30%, mayor protección frente a la exposición a compuestos peligrosos y la eliminación del riesgo de contaminar la muestra de la interfase. Para mayor comodidad, el PLG se suministra predispensado en tubos de centrífuga estándar de varios tamaños. El PLG está disponible en dos formulaciones de distinta densidad (denso y ligero), y se puede usar prácticamente en cualquier protocolo que requiera una extracción con fenol o cloroformo, simplemente seleccionando la formulación adecuada para las fases orgánica y acuosa.
  • Aumento del rendimiento de ácidos nucleicos de hasta un 30% con respecto a la extracción orgánica convencional.
  • Elimina la contaminación de la interfase de la solución de ácidos nucleicos.
  • Una barrera de gel estable permite decantar la muestra con facilidad.
  • Menor contacto con disolventes orgánicos peligrosos.
PLG Heavy
Fase acuosa: Muestra de alta densidad (por ejemplo, alto contenido de sales)
Fase orgánica: Mezclas estándar de fenol, cloroformo y alcohol isoamílico con una fracción de cloroformo de al menos el 60% (el PLG denso no es compatible con el uso de fenol como único disolvente).
PLG Light
Fase acuosa: Muestra de baja densidad
Fase orgánica: Mezclas estándar de fenol, cloroformo y alcohol isoamílico.