Test para la detección de inhibidores en orina, Urotest AB
1.13194.0001EA 135 EUR
MERC1.13194.0001
Test para la detección de inhibidores en orina, Urotest AB
Kit de ensayo para la detección de sustancias antibacterianas (inhibidores) en orina. Este ensayo es de gran importancia para la evaluación diagnóstica concluyente de infecciones urinarias. La zona de reacción de las tiras reactivas Urotest® AB contiene esporas de Bacillus subtilis ATCC 6051 y medio de cultivo tamponado. Las esporas germinadas exhiben actividad metabólica. Esta secuencia de reacción permite comprobar que las muestras de orina están libres de inhibidores observando si se produce un cambio de color. Sumerja la tira reactiva Urotest® AB en la muestra de orina, colóquela en la bolsa de incubación específica e incúbela entre 5 y 24 horas. La tira reactiva sirve tanto para pruebas rápidas (incubación entre 5 y 7 horas) como para pruebas de rutina (incubación hasta 24 horas).
  • Evaluación diagnóstica fiable y útil.
  • Fácil interpretación: si la zona de reacción es azul, el resultado es negativo, es decir, la muestra de orina no contiene inhibidores. Si la zona de reacción es beige o blanca, el resultado es positivo, por lo tanto, la muestra de orina contiene inhibidores.
Información de suministro: 50 tiras reactivas Urotest® AB; 50 bolsas de incubación; 50 tiras adhesivas para etiquetado.