Bioindicador, Sterikon® plus
Proveedor: Merck
Sterikon® plus
1.10274.0001EA 131 EUR
1.10274.0001 1.10274.0002
Bioindicador, Sterikon® plus
Indicadores de esterilización
Sterikon® plus bioindicators can be used to test the functionality of autoclaves (15 minutes at 121 °C). They can also be used to check any sort of autoclave load for the success of sterilisation. For example, pharmaceuticals, particularly products in ampoules, canned food and more.
  • Fácil interpretación debido al cambio de color.
  • Seguro, porque se utilizan esporas de organismos no patógenos ( Geobacillus stearothermophilus )
Certificaciones: De acuerdo con la recomendación de USP y EP para el uso de bioindicadores para verificar el autoclave de productos farmacéuticos.