Kit de reactivos para el análisis de proteínas y fibras
Proveedor: Merck
1.12979.0001EA 716 EUR
1.12979.0001
Kit de reactivos para el análisis de proteínas y fibras
Tests para industria alimentaria
Simple reagent kits, used in food analysis, that use colour chemistry to determine levels of protein and fibre. Please note these kits require the use of a photometer or spectrophotometer.