VWR® Powerpette Pro, Pipeteador automático
Proveedor: VWR
VWR® Powerpette Pro
612-4552EA 331 EUR
612-4552
VWR® Powerpette Pro, Pipeteador automático
Pipetas Pipeteadores
Controlador de pipeta para pipetas de vidrio y plástico de 1 a 100 ml.
  • Cuerpo ligero resistente a UV (180 g) y boquillas
  • Llena una pipeta de 25 ml en menos de 3 segundos en su configuración más rápida
  • Portapipetas de silicona esterilizable en autoclave
  • El filtro de membrana hidrófobo reemplazable protege la unidad contra la entrada de líquido
  • s y la contaminación de las muestras
  • Batería de NiMH recargable y ecológica para el uso continuo durante 4 horas (con indicador
  • de nivel de carga bajo y posibilidad de recarga durante el uso)
El controlador de pipeta Powerpette Pro proporciona un rendimiento eficaz con un motor potente pero silencioso para acelerar el pipeteado de volúmenes grandes. El interruptor de selección de modo permite la selección de modos altos o bajos, lo que permite velocidades de aspiración variable y dispensación (con soplado). En cualquier modo, el ajuste de la velocidad de succión y dispensación se controla a través de los gatillos cóncavos de los dedos, diseñados para proporcionar un agarre cómodo y positivo que requiere un mínimo esfuerzo. El modo de dispensación por gravedad adicional se diseñó para su uso con las pipetas TD ("To Deliver"). El Powerpette Pro se suministra ahora con boquillas adicionales de varios colores para permitir la codificación por colores según las necesidades del laboratorio, la aplicación o el usuario y minimizar el riesgo de contaminación cruzada.
Información para pedidos: Se suministra con un cargador, dos filtros hidrófobos de repuesto (1×0,45 µm, 1×0,2 µm), un soporte de sobremesa o pared y un juego de boquillas de varios colores.