¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Portaobjetos de microscopios
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/26/18989526.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"61"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Portaobjetos de microscopios, VWR®, Bordes: Bevelled, l×a: 76×26 mm, Grosor: 1,0 mm
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Colour frosted microscopy slide, Bevelled edges, 45°, VWR®, blanco
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos portaobjetos para microscopio vienen con una cobertura opaca a la luz en diferentes colores.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos portaobjetos, lavados y pulidos, ofrecen resultados de alta calidad.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos portaobjetos para microscopio vienen con una cobertura opaca a la luz en diferentes colores.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Microscopy slides are designed with colour frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Numero del catalogo: (720-2926)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Freshwater plants (cryptogames) prepared slides with label including:
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Microscopy slides are designed with colour frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 61
  1  2  3  4  5  6  7  8  Siguiente