¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (7)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Reactivos para extracción de proteinas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/85/18989685.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"119"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (1B1622-KIT)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (M329-10ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
UOM:  1 * 10 ml
Numero del catalogo: (80-6483-37)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Sample grinding kit is ready to use for disrupting small tissue and cell samples for protein extraction.
UOM:  1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (59004.)
Proveedor:  Biotium
Descripción:   Pluronic® F-127 is a non ionic detergent used for solubilising large dye molecules such as Fura-2/AM, Fluo-3/AM, Indo-1/AM and Rhod-2/AM to facilitate...
UOM:  1 * 1 ml
Proveedor:  OriGene
Descripción:   Modified RIPA buffer (25 mM Tris-HCl pH7,6, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1X Proteinase inhibitor cocktail mix (Sigma) and 1 mM Na3VO
Proveedor:  Biotium
Descripción:   AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
Numero del catalogo: (28-9031-28)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   NHS HP SpinTrap™ kit
UOM:  1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (786-129)
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   SDS DETECTION KIT 15 TESTS 1 * 1 KIT
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 119
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Siguiente