¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Reactivos para expresión de proteinas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/83/18989683.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (RPK0325)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Microarray Hybridisation Solution uses a blend of proprietary components to provide high quality automated and manual slide hybridisations for use in ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Rockland Immunochemicals
Descripción:   N/A
Numero del catalogo: (NA9120-1ML)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
UOM:  1 * 1 ml
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Pierce™ Premium Grade Reagents are high-quality formulations of selected chemical modification reagents, specially characterised for applications wher...
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   The One-Step Heavy Protein IVT kits enable rapid cell-free expression of recombinant proteins containing stable isotope-labeled (ie. heavy) amino acid...
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Numero del catalogo: (PIER77145)
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation pro...
UOM:  1 * 1 SET
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Siguiente