¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Reactivos para transformación
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/36/18989936.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Harvard Apparatus
Descripción:   BTXpress™ es una única solución tampón, desarrollada para transferir genes de forma eficiente y rápida al interior de células de mamíferos que se cons...
Proveedor:  Harvard Apparatus
Descripción:   BTXpress Cytoporation® Media T/T4 is an advanced electroporation buffer designed for use with the BTX AgilePulse MAX™ large volume electroporation sys...
UOM:  1 * 500 ml
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   For transformation of competent cells.
Numero del catalogo: (J60028.AK)
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   For transformation of competent cells.
UOM:  1 * 250 ml
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  EPPENDORF
Descripción:   Electroporation buffer, Sistema tampón de electroporación, isoosmolar, 100 ml
Numero del catalogo: (ICNA112100200)
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 103 transformants per μg plasmid DN...
UOM:  1 * 200 Tests
Proveedor:  EPPENDORF
Descripción:   [EN]ELECTROFUSION BUFFER, HYPOOSMOLA 1 * 100 ml
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 9
  1  2  Siguiente