¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "reactivos-de-clonacion"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/44/18945044.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  SGI - DNA Synthetic Genomics
Descripción:   The Gibson Assembly® HiFi 1 Step Kit provides a simple and effective method to seamlessly construct synthetic genes, genetic pathways, as well as enti...
Proveedor:  SGI - DNA Synthetic Genomics
Descripción:   The Gibson Assembly® Method is a well-established assembly reaction that can be leveraged to join multiple, mutagenised DNA fragments with overlapping...
Proveedor:  SGI - DNA Synthetic Genomics
Descripción:   The Gibson Assembly® Ultra Kit provides a robust and efficient method to seamlessly construct synthetic genes, genetic pathways, as well as entire gen...
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   The pGEX vectors have an expanded multiple cloning site (MCS) that contains six restriction sites. The expanded MCS facilitates the unidirectional clo...
Proveedor:  SGI - DNA Synthetic Genomics
Descripción:   Gibson Assembly® HiFi HC 1-Step Kits and Master Mixes allow restriction digest-free, cloning of one or more DNA fragments into virtually any location ...
Numero del catalogo: (ROCKMB-103-1000)
Proveedor:  Rockland Immunochemicals
Descripción:   DNA from salmon is commonly used in the preparation of pre-hybridisation and hybridisation solutions. These prepared solutions are used to block the n...
UOM:  1 * 1 g
Numero del catalogo: (ROCKMB-102-0100)
Proveedor:  Rockland Immunochemicals
Descripción:   DNA from calf thymus is commonly used in the preparation of pre-hybridisation and hybridisation solutions. Ideal for DNA polymerase assays. These prep...
UOM:  1 * 100 mg
Numero del catalogo: (ROCKMB-105-0100)
Proveedor:  Rockland Immunochemicals
Descripción:   Lambda DNA fragments prepared by the digestion of purified lambda DNA with the restriction endonuclease Hind III.
UOM:  1 * 100 µG
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 32
  1  2  3  4  Siguiente