¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Reactivos para PCR
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18989620.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"154"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   La VWR® Taq DNA polimerasa es una polimerasa de DNA recombinante ultrapura y termoestable, con la que se obtiene una PCR robusta en una amplia gama d...
Numero del catalogo: (N557-0.5ML)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Mezcla dNTP lista para usar, solución de 10 mM.
UOM:  1 * 0,5 ml
Numero del catalogo: (E636-40UMOLE)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Ready to use dNTP mix. One tube of 10 μmol of each dNTP in a 25 mM solution, pH 7,0. Tube volume 400 μl.
UOM:  1 * 40 µmol
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Sets y mezclas de dNTP, para biología molecular listas para usar. La mezcla de dNTP está diseñada para ahorrar tiempo de preparación a los investigado...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   La Taq DNA Polimerasa en formato de MasterMix es una mezcla de reacción 1,1X o 2X lista para usar. Para llevar a cabo la elongación de los cebadores y...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Las TEMPase Hot Start DNA Polimerasas de VWR® son polimerasas de una gran estabilidad que se caracterizan por una mayor especificidad, excelente sensi...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   PCR Kit with Taq Polymerase is a DNA amplification kit containing all reagents for PCR reactions, except template and primer.
UOM:  1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (N638-KIT)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 154
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Siguiente
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping