¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (14)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Reactivos para purificación de ácidos nucleicos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Para digestión de ADN durante la purificación de ARN. El set de ADNasa sin ARNasa proporciona una digestión en columna rápida y eficiente del ADN dura...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   La ribonucleasa A (ARNasa A) no tiene endonucleasas y se somete a controles de calidad para su uso en procedimientos de purificación plasmídica para l...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   TRK lysis buffer
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   UFFER GBT 1 * 100 ml
Numero del catalogo: (K600-50RXN)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 UN
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   VWR® ExoCleanUp PCR reagent is a one-step PCR clean up reagent for optimal sequencing results consisting of a balanced combination of a heat labile ex...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El reactivo RNA-Solv® es un sistema de un solo reactivo para aislar el RNA total de células y tejidos. El reactivo, una solución de fase única que con...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 32
  1  2  3  4  Siguiente