¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Valoraciones
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   La gama Aquastar™ está diseñada para proporcionar reactivos para la determinación de agua mediante la valoración Karl Fischer de un amplio rango de su...
Proveedor:  Merck
Descripción:   BROMURO-BROMATO EN SOLUCION FOR 1000 ML, C(BR2) = 0,05 MOL/L (0.1 N) FOR 1000 ML, C(BR2) = ... TITRISOL® 1 * 1 Ampoul
UOM:  1 * 1 Ampoul
Proveedor:  Merck
Descripción:   TABLETAS TAMPON INDICADORAS PARA DETERMINAR LA DUREZA DEL AGUA CON SOLUCIONES TITRIPLEX 1 * 1 C/U
Proveedor:  Merck
Descripción:   Solucion tampon de amonio para complexometria (amonio cloruro/amoniaco) pH = 10-11 Titripur® 1 * 1 l
Proveedor:  Merck
Descripción:   Solucion de Wijs para la determinacion del indice de yodo c(ICl) = 0.1 mol/l Titripur® 1 * 1 l
Numero del catalogo: (1.60316.1000)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Bromuro bromato en solucion c(Br2) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titripur® 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Proveedor:  Merck
Descripción:   SOLUCION DE HANUS PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE ... C(IBR) = 0.1 MOL/L C(IBR) = 0.1 MOL/L TITRIPUR®| 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Proveedor:  Merck
Descripción:   COBRE DI-AMONIO TITRIPLEX® EN SOLUCION CU(NH4)2-EDTA 0.1 MOL/L CU(NH4)2-EDTA 0.1 MOL/L 1 * 500 ml
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 45
  1  2  3  4  5  6  Siguiente