Esta buscando: Sueros
El suero , tanto si es de origen bovino, humano o de otras fuentes, proviene de células de mamífero con los factores de crecimiento vitales, lípidos y otros elementos que se requieren para su crecimiento en cultivo. El tipo de suero requerido es determinado tanto por las células con las que se trabaja como por el medio que estas células requieren. El suero es un suplemento tradicional que se utiliza en cultivo celular. El suero proporciona nutrientes críticos y factores de crecimiento necesarios para el óptimo crecimiento de las células. El suero bovino fetal (FBS) es el suero más común utilizado para este propósito; sin embargo, existen otros tipos de sueros para cultivo celular. También existen alternativas a estos sueros para ayudar al crecimiento celular según el tipo de célula. VWR ofrece una variedad de sueros disponibles según sus necesidades específicas. Por favor, seleccione entre los siguientes atributos para encontrar las opciones de suero que más se ajusten a sus necesidades.
El suero , tanto si es de origen bovino, humano o de otras fuentes, proviene de células de mamífero con los factores de crecimiento vitales, lípidos y otros elementos que se requieren para su crecimiento en cultivo. El tipo de suero requerido es determinado tanto por las células con las que se trabaja como por el medio que estas células requieren. El suero es un suplemento tradicional que se utiliza en cultivo celular. El suero proporciona nutrientes críticos y factores de crecimiento necesarios para el óptimo crecimiento de las células. El suero bovino fetal (FBS) es el suero más común utilizado para este propósito; sin embargo, existen otros tipos de sueros para cultivo celular. También existen alternativas a estos sueros para ayudar al crecimiento celular según el tipo de célula. VWR ofrece una variedad de sueros disponibles según sus necesidades específicas. Por favor, seleccione entre los siguientes atributos para encontrar las opciones de suero que más se ajusten a sus necesidades.
105  results were found
SearchResultCount:"105"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Seradigm
Descripción: Ultimate grade FBS offers the ultimate in product quality and viral safety, undergoing additional BVD virus testing using qPCR technology. Premium gra...
Proveedor: VWR Seradigm
Descripción: Australia Origin FBS is widely considered the gold standard for safety and regulatory compliance by cell culturists around the world. Avantor Seradigm...
Proveedor: VWR Seradigm
Descripción: Avantor Seradigm Select Grade FBS provides superior performance and consistency in cost-sensitive applications.
Proveedor: VWR Seradigm
Descripción: Ultra-low IgG foetal bovine serum (FBS) is purified of immunoglobulin (IgG) using a chromatographic process that delivers significantly reduced levels...
Proveedor: Biowest
Descripción: Horse serum asceptically collected from healthy animals. Used as a blocking agent or as a control for immunoassays.
Proveedor: Biowest
Descripción: Newborn Calf Serum (NBCS) originates from 3 to 10 day old calves. It is a high quality, cost effective replacement for Foetal Bovine Serum (FBS) and c...
Proveedor: Biowest
Descripción: High quality, sterile filtered foetal bovine serum (FBS) derived exclusively from EU countries. Each manufactured batch is rigorously controlled, from...
Proveedor: Biowest
Descripción: Sterile filtered foetal bovine serum (FBS) derived from clotted whole blood aseptically collected from foetus via cardiac puncture. Each manufactured ...
Proveedor: Biowest
Descripción: Human serum 'off-the-clot' is processed from human blood that has been coagulation-induced. It is collected from volunteer donors.
Proveedor: Biowest
Descripción: Sterile filtered foetal bovine serum (FBS) derived from clotted whole blood aseptically collected from foetus via cardiac puncture. Each manufactured ...
Proveedor: Biowest
Descripción: Bovine serum is a pooled serum sample obtained from a normal donor herd. It is specific for anti-bovine serum and yields multiple arcs of precipitatio...
Proveedor: Biowest
Descripción: Sterile filtered foetal bovine serum (FBS) derived from clotted whole blood aseptically collected from foetus via cardiac puncture. Each manufactured ...
Proveedor: HyClone products (Cytiva)
Descripción: HyClone™ Characterised FBS (New Zealand origin) is widely used by users requiring an extensive biochemical profile and full traceability.
Proveedor: Biowest
Descripción: Chicken serum is the liquid fraction of whole blood that is collected after the blood is allowed to clot; it is the blood plasma with the fibrinogens ...
Proveedor: HyClone products (Cytiva)
Descripción: HyClone™ iron-supplemented bovine calf serum contains additional iron to boost serum transferrin levels to physiological levels.
Proveedor: Biowest
Descripción: Donor horse serum is aseptically collected from herds of healthy animals inspected periodically by a licensed veterinarian. Applications for donor hor...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 105
no targeter for Bottom