¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
        Search By Tipo de medio para Cultivo Celular
      In Stock (14)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Cultivo Celular: Suplementos y Aditivos"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"90"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   La parte soluble en agua de levadura autolisada que contiene una fuente de vitaminas del complejo B.
Numero del catalogo: (0458-50G)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Trypsin from porcine pancreas. Special preparation for single cell suspension.
UOM:  1 * 50 g
Proveedor:  Corning
Descripción:   La membrana basal para matriz Corning® Matrigel® es una preparación de membrana basal solubilizada extraída de la sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swa...
Proveedor:  Corning
Descripción:   Los suplementos de cultivo universal Corning® ITS contienen insulina, transferrina humana, y ácido selenioso, los tres componentes esenciales más univ...
Proveedor:  Corning
Descripción:   El colágeno I se encuentra en la mayoría de tejidos y órganos, aunque es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Se utiliza como un rev...
Proveedor:  Biowest
Descripción:   Colcemid arrests the division of cells in mitosis. It prevents the formation of the spindle apparatus responsible for cell division, thereby permittin...
Numero del catalogo: (L0630-100)
Proveedor:  Biowest
Descripción:   Versene can be used instead of trypsin. It is a chelating agent that disperses the cells by cutting the cytoplasmic bridges between them. Versene has ...
UOM:  1 * 100 ml
Proveedor:  Biowest
Descripción:   Lymphosep is designed for the simple, rapid isolation of lymphocytes from whole blood that has been diluted and treated with anti-coagulant or defibri...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 90
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Siguiente