Esta buscando: Patrones de espectroscopia
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (1.00246.0250)
Proveedor: Merck
Descripción: The colour reference solution can be used in visual comparison or as part of a calibration of colorimeters and spectrophotometer for colour comparison...
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Para calibración de espectrofotómetros UV/VIS según DAB y Ph. Eur.
MSDS Promoción
Proveedor: Merck
Descripción: Color Reference Solution acc. to APHA, Supelco®, Ampoule, Pk Info: Set of 20 × 10 ml 20 standard solutions
Numero del catalogo: (86293-1SET-F)
Proveedor: Merck
Descripción: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours BY
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (83951-1SET-F)
Proveedor: Merck
Descripción: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours B
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (1.19302.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: Diseñado para asegurar al usuario la precisión y la confiabilidad de los colorímetros Spectroquant® Multy y Spectroquant® Move 100.
UOM: 1 * 1 UN
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Las soluciones Spectroquant® CombiCheck son estándares multiparamétricos listos para usar para una serie de aplicaciones que utilizan el sistema de pr...
Proveedor: Merck
Descripción: Color Reference Solutions acc. to USP, analytical standard, Supelco®, Pk Info: Set of 20 x 2 ml (20 standard solution)
Numero del catalogo: (1.19301.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: Standard for spectrophotometer calibration, Spectroquant® reference standard for chlorine, chlorine dioxide and ozone
UOM: 1 * 1 UN
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopoeia.
MSDS Promoción
Numero del catalogo: (1.14962.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®, Spectroquant®
UOM: 1 * 25 Tests
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Colour standard, 500 Pt-Co, Supelco®
Numero del catalogo: (71983-100ML-F)
Proveedor: Merck
Descripción: Color Reference Solutions BY7, Supelco®
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: Merck
Descripción: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours B, BY, Y, GY, R
Numero del catalogo: (1.08159.0100)
Proveedor: Merck
Descripción: Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Numero del catalogo: (91711-1EA)
Proveedor: Merck
Descripción: Colour reference table for solids.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom