Esta buscando: Tampones para cultivo celular
Los tampones para cultivo celular ofrecen una fuente de energia, mantienen niveles de pH correctos y mantienen la presión osmótica en su grado óptimo. Utilizados de forma predominante en investigación biomolecular, las sustancias líquidas y secas tienen una composición balanceada de sales inorgánicas. Opciones de menor concentración permiten un equilibrio con el aire en un sistema cerrado, mientras que concentraciones de sales más elevadas mantienen las fases gaseosas en equilibrio. El crecimiento celular es óptimo cuando se plaquea en un medio nutricional que ha sido tamponado.
Los tampones para cultivo celular ofrecen una fuente de energia, mantienen niveles de pH correctos y mantienen la presión osmótica en su grado óptimo. Utilizados de forma predominante en investigación biomolecular, las sustancias líquidas y secas tienen una composición balanceada de sales inorgánicas. Opciones de menor concentración permiten un equilibrio con el aire en un sistema cerrado, mientras que concentraciones de sales más elevadas mantienen las fases gaseosas en equilibrio. El crecimiento celular es óptimo cuando se plaquea en un medio nutricional que ha sido tamponado.
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: 137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: DPBS is commonly used salt solution in cell enumeration as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS is al...
MSDS Promoción
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: PBS, Ultra Pure Grade is a powdered, magnesium- and calcium-free formulation of PBS suitable for cell culture and for use in flow cytometry applicatio...
Numero del catalogo: (K813-500ML)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Cell culture buffer, PBS solución tampón 10x concentrado (tampón fosfato salino), ultra pure grade
UOM: 1 * 500 mL
MSDS Certificados
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Cell culture buffer, Tampón TRIS en solución pH 7,4 (0,1 mol/l), biotechnology grade
Numero del catalogo: (392-0442)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Phosphate Buffered Saline (PBS) is a buffer solution containing sodium chloride, sodium phosphate and potassium chloride. PBS helps to maintain a cons...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
Proveedor: Biowest
Descripción: These irrigating buffers and salt solutions are sterile, physiological balanced solutions intended for use in the maintenance of mammalian cells, wher...
Numero del catalogo: (OXOIBR0014G)
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descripción: Cell culture buffer, Phosphate buffered saline tablets
UOM: 1 * 100 UN
Numero del catalogo: (HYCLSH30237.01)
Proveedor: HyClone products (Cytiva)
Descripción: Maintain physiological pH in cell culture, despite changes in carbon dioxide concentration (produced by cellular respiration) with Cytiva HyClone HEPE...
UOM: 1 * 100 mL
Proveedor: HyClone products (Cytiva)
Descripción: Balanced salt solutions for cell culture applications.
Proveedor: HyClone products (Cytiva)
Descripción: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications, (liquid form).
Proveedor: HyClone products (Cytiva)
Descripción: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications (powder form).
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Sterile and endotoxin-free PBS for use with TLRgrade™ or endotoxin-free grade reagents.
Numero del catalogo: (ALEXENZ-33802)
Proveedor: Enzo Life Sciences
Descripción: Wash Buffer Salts can be used in tissue preparations, immunohistochemical staining procedures and in assays that require HRP-linked detection reagents...
UOM: 1 * 3 L
Proveedor: Corning
Descripción: Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is a buffer used to maintain a physiological pH for cells maintained in non-CO₂ atmospheric conditions.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom