¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Estándar par análisis medioambiental
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/96/18945196.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"75"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Las soluciones patrón pueden diluirse para ajustar su concentración al intervalo correspondiente al método utilizado. Además, estos patrones pueden em...
Proveedor:  Merck
Descripción:   A range of standard solutions for photometric water analysis which are traceable to SRM from NIST. The concentrations available are designed for use w...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Estos patrones son idóneos como patrones de control para mediciones de COD.
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Estos patrones son ideales para realizar valoraciones culombimétricas Karl Fischer de agua en petróleo líquido.
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Diseñado para el análisis de muestras de agua y tierra, conforme a la norma ISO 9377-2
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   PAH Mix 3, EPA 610 1 * 1 ml
UOM:  1 * 1 ml
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Diseñado para el análisis de muestras de agua y tierra, conforme a la norma ISO 9377-2
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   SOLUTION IC HYDRAZINE 1G/L IN H2O 1 * 500 ml
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 75
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Siguiente