¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
standard-para-conductividad
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/65/18945065.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Patrón de conductividad 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) Certipur® para medidas de conductividad
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Una gama completa de estándares de control certificados con valores que abarcan desde 10 hasta 100.000 µS para cumplir todos los requisitos del a...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Patrón de conductividad 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) solución de calibrado para medición de la conductividad
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Trazable a NIST, testado y certificado según ISO17025
UOM:  1 * 500 ml
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Patrón de conductividad 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl) para medidas de conductividad
UOM:  1 * 500 ml
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Proveedor:  Hach
Descripción:   The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Proveedor:  Hach
Descripción:   Patrón de conductividad 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 36
  1  2  3  4  5  Siguiente