¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (24)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Dispensadores de toallitas y paños
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18709688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Fabricados con PVC blanco de 6 mm.
Proveedor:  KIMBERLY CLARK
Descripción:   Dispensadores de pared o de suelo para rollos de toallitas.
Proveedor:  KIMBERLY CLARK
Descripción:   This dispenser enables single sheet dispensing without the need to touch the dispenser. Designed for use with folded KLEENEX® and SCOTT® toilet tissue...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  KIMBERLY CLARK
Descripción:   This dispenser in a sleek and contemporary design quickly and easily dispenses WYPALL* rolled single-sheet wipes in busy food areas.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  KIMBERLY CLARK
Descripción:   Dispensadores de toallas para montaje en pared, fabricados con plástico ABS duradero y con un atractivo frontal metálico. Ofrecen gran capacidad y pue...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  KIMBERLY CLARK
Descripción:   This modern benchtop dispenser with curved design and stainless steel finish is ideal for dispensing single sheets of KLEENEX* pop-up hand towels. It ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  KIMBERLY CLARK
Descripción:   Dispensador de rollo de toallitas fabricado de plástico, ideal para lugares con espacio limitado.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 50
  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR