This thermo-hygrometer measures temperature and relative humidity displaying both on a dual-LCD. Designed for monitoring conditions in cleanrooms, computer rooms, storage facilities and anywhere temperature and RH affect vital components and tests.
Este higrómetro/termómetro mide la humedad relativa y la temperatura, y muestra ambas en su pantalla LCD doble. Para el control en salas limpias, salas de ordenadores, instalaciones de almacenamiento, prácticamente cualquier lugar donde la temperatura y la humedad relativa afecten a componentes y análisis vitales.
- Maintains accuracy with 'do it yourself' calibration
- Simultaneously displays both temperature and relative humidity on dual-display LCD (28,6 mm character height)
- Minimum/maximum memory
- Interface for transfer of data to a computer
- An audible click confirms each key entry
- Recuerda las lecturas mínima y máxima de humedad y temperatura capturadas durante cualquier periodo de tiempo
- El botón «Hold» permite congelar la visualización para capturar las lecturas
- Cuenta con función de apagado automático para el ahorro de batería que se puede desactivar
- Dispone de una salida para transferir datos a un ordenador
Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001.
Certificaciones: Compliant ISO/IEC 17025, ANSI/NSCL Z540-1 and 9001. Traceable to NIST standards.
Información de suministro: Se suministra con una sonda (L×Ø: 216×17 mm) y un cable de 91 cm, certificado Traceable®, estuche de transporte de plástico duro y batería de 9 V para 100 horas de uso continuo. El software y el cable para la adquisición de datos (620-2048) deben pedirse por separado.
Precaución: *mid range