Esta buscando: Contenedores, uso general
124  results were found
SearchResultCount:"124"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PP, transparente, con tapón de rosca LDPE.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PP, translucent.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PP, translúcido.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PP, translúcido.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Q Path® containers (PP) with suitable caps (PE) for safe transport of biopsy probes.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PP.
Numero del catalogo: (720-1987)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Container for transport of biological samples.
UOM: 1 * 120 UN
Proveedor: KARTELL
Descripción: LDPE, translúcido.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Polystyrene clear, with metal screw cap.
Proveedor: Kautex
Descripción: PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Made of 18/10 stainless steel.
Proveedor: KARTELL
Descripción: Made of PS with PE screw cap and spoon.
Proveedor: Kautex
Descripción: PVC. Cuadrado. Colores transparentes o marrones transparentes.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Stainless steel 18/10.
Proveedor: KINEMATICA
Descripción: Dispersing vessel, cloverleaf-like, with screwcap and sealing, Vidrio de borosilicato, Capacidad: 500 ml, Ø ext.: 80 mm, Altura: 200 mm, GS 40K
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 124
no targeter for Bottom