VWR®, Eyepiece Camera
Proveedor: VWR
VWR® VisiCam®
611-2257EA 169 EUR
611-2257
VWR®, Eyepiece Camera
Cámaras
Esta cámara USB se adapta al tubo del ocular de los microscopios biológicos binoculares y monoculares. Esto permite a los usuarios digitalizar imágenes incluso cuando el microscopio no tiene un puerto trinocular.
  • Para oculares de 23/30 mm
  • Control automático de la exposición y balance de blancos
  • También puede ser accesorio para microscopios estereoscópicos
  • Incluye software para el análisis y el procesamiento de imágenes
Información de suministro: Se suministra con cable USB, adaptadores de anillo (30 y 30,5 mm), CD ROM con software de análisis de imágenes y documentación.