VWR®, Impresora para balanzas VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
630-1485EA 475 EUR
630-1485
VWR®, Impresora para balanzas VWR®
Impresoras Document Printers
Una impresora térmica de puntos de línea compacta que puede utilizarse con las balanzas VWR®.
  • Incluye un reloj interno
  • Imprime la fecha y la hora junto con los valores de peso
  • Velocidad de impresión 50 mm/s
Información de suministro: Se suministra con cable de conexión.