Esta buscando: Tamices para molinos
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: KINEMATICA
Descripción: Sieve, for mill, POLYMIX® system PX-MFC 90 D, Insert sieve, stainless steel 1.4034, Malla: 3,00 mm
Proveedor: Retsch GmbH
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Acero inoxidable, Tamiz de base, perforación cuadrada, Malla: 4,00 mm
Proveedor: IKA
Descripción: Tamices para molinos, Stainless steel sieve, 4,00 mm
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Acero, Ring sieves, trapezoid holes, Malla: 0,75 mm, Diam: 70 mm
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Titanio, Tamiz en aro, orificios trapezoides, con reborde reforzado, Malla: 0,50 mm
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Acero inoxidable, Tamiz anular, apertura trapezoidal, Malla: 1,50 mm
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Acero inoxidable, Tamiz cilíndrico 360°, perforación conidur, Malla: 1,00 mm
Numero del catalogo: (412-2354)
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Acero inoxidable, Tamices inferiores, orificios trapezoidales, Malla: 0,50 mm
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Acero inoxidable, Tamices inferiores, orificios cuadrados, Malla: 4,00 mm
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Acero inoxidable, Ring sieve, trapezoid holes, with strengthened edges, Malla: 1,50 mm
Proveedor: Retsch GmbH
Descripción: Tamices para molinos, Bottom sieve, trapezoid holes, Malla: 0,12 mm
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom