Software de evaluación para análisis de tamices, HAVER CSA 5.4
Proveedor: VWR by Haver & Boecker
510-1623EA 761.24 EUR
510-1623 510-1622 510-1624
Software de evaluación para análisis de tamices, HAVER CSA 5.4
Software Software de laboratorio
El software HAVER CSA 5.4 permite el análisis asistido por ordenador de sistemas de tamizado estándar. Hay disponibles tres versiones que difieren en la escala de funciones. Los resultados de las mediciones se documentan con fines de garantía de calidad y se pueden incluir en estadísticas e informes gracias al complicado procesamiento de datos.
  • Informes sencillos y precisos
  • Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar
  • Pantalla gráfica compleja y documentación detallada
  • Funciona con los sistemas operativos Windows® XP, 7.0 y Vista
  • Conexión a diferentes tipos de escalas y agitadores de tamiz de ensayo