VWR®, Soporte para pipetas
Proveedor: VWR
VWR®
612-3848EA 131 EUR
612-3848
VWR®, Soporte para pipetas
Soportes de pipetas
Ideal para pipetas serológicas.
  • Unidas horizontalmente con conexiones laterales
  • Bloqueo de seguridad con conexiones en la parte superior
  • Los imanes en ambos lados de las unidades permiten fijarlas de forma segura a superficies metálicas, como archivadores, extractores, refrigeradores y congeladores
  • Las baldas inclinadas almacenan pipetas de 0,1 a 50 ml al alcance de la mano para su uso
  • La tapa protectora cierra la unidad para evitar la acumulación de polvo y proporciona una balda adicional para disponer de espacio extra cuando se conectan horizontalmente