VWR®, Cajas para tubos de 15 o 50 ml
Proveedor: VWR
VWR®
211-0370EA 102 EUR
211-0370
VWR®, Cajas para tubos de 15 o 50 ml
Cajas Cajas para tubos
PP (polipropileno), con tapa transparente.
  • Los pocillos de retícula profundos mantienen los tubos en posición vertical de forma segura
  • Coloque los tubos fácilmente con la tapa asegurada, la gradilla impresa y la orientación del primer tubo
  • Visualice el almacenamiento de tubos a través de la tapa y los laterales transparentes
Construcción resistente para almacenamiento repetido. Instale una de las dos gradillas incluidas: para tubos de 15 ml o de 50 ml.