Orejeras, Thunder®
Proveedor: Honeywell Safety
111-0739EA 37.3 EUR
DALL1010970 DALL1011600
Orejeras, Thunder®
Estas orejeras dieléctricas cuentan con la tecnología Air Flow Control™ que proporciona una atenuación óptima en todas las frecuencias. Las orejeras están disponibles con diadema o en versión montable en el casco (incluyendo un par de adaptadores) para su uso con una amplia gama de cascos.
  • La cinta interior ventilada minimiza la presión sobre la cabeza y mejora la transpirabilidad en climas cálidos y húmedos (sólo T2 y T3)
  • La diadema exterior, que no se deforma, soporta el trato duro en los lugares de trabajo más exigentes
  • Las almohadillas a presión facilitan la sustitución de los auriculares
  • Versión para montar en el casco: Los auriculares se ajustan durante el uso y se repliegan cuando no se utilizan
Adecuado para su uso en todos los lugares de trabajo, especialmente en entornos eléctricos.
SNR: 29 dB (T1H)
SNR: 30 dB (T1/T2H)
SNR: 31 dB (T1F)
SNR: 33 dB (T2)
SNR: 36 dB (T3)
Weight: 186 g (T1); 196 g (T1F), 198 g (T1H), 231 g (T2); 238 g (T2H); 306 g (T3)
Certificaciones: EN 352-1