Esta buscando: Racks para separación magnética
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Corning
Descripción: The magnetic separation devices (MSD) are essential in any paramagnetic bead-based purification process. These IMAG™ devices are designed for a manual...
Numero del catalogo: (PIERMR02)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: This separation rack is a magnetic separation device intended for low-throughput magnetic bead manipulation procedures such as magnetic bead-based nuc...
UOM: 1 * 1 KIT
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Acrylic, clear.
Numero del catalogo: (28-9864-41)
Proveedor: Cytiva
Descripción: MagRack Maxi is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads used for sample volumes up to 50 ml.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (28-9489-64)
Proveedor: Cytiva
Descripción: MagRack 6 is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads. Each rack consists of anodized aluminium ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (OZBIDM30000)
Proveedor: OZ BIOSCIENCES
Descripción: Magnetic isolation device is ideal for coupling reactions, washing procedures, aspiration, pipetting etc. MagID is made from an injection moulded plas...
UOM: 1 * 1 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Numero del catalogo: (OZBIMSR1000)
Proveedor: OZ BIOSCIENCES
Descripción: Magnetic separation rack designed for 50, 15 or 1,5 ml tubes. It can hold 12 standard microtubes, two 15 ml* and two 50 ml tubes. The magnetic separat...
UOM: 1 * 1 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom