VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proveedor: VWR
VWR®
422351SEA 610 EUR
422351S
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteínas y Péptidos
Producto de pureza superior a la calidad estándar o al material de fracción V de Cohn. Negativo para globulinas que generan interferencias en muchos ensayos.
  • Humedad: 4,5%
  • Cenizas: 1,5%