Estas láminas de aluminio suaves e impermeables de 63,5 µm de grosor con adhesivo fuerte de calidad médica permiten prescindir del uso de aparatos de termosellado o alfombrillas durante el termociclado. En comparación con otras láminas de aluminio, estas láminas se enrollan menos al quitarles el forro de papel, y se amoldan bien a la placa durante la aplicación.
- Recomendado para temperaturas de −80 °C a +120 °C
- Fáciles de perforar con puntas de pipeta y sondas robóticas
- Excelente barrera que no deja pasar los vapores (prácticamente no hay evaporación de muestra)
- Certificado como exento de DNasa, RNasa y nucleasas
Dimensiones de la lámina (L×P): 142,9×82,6 mm con suficiente área de sellado para todas las placas de PCR.
Longitud sin las lengüetas de los extremos: 125,4 mm.
Envase: El producto estéril se envasa en bolsas con cierre de garantía de 25 unidades.